Learn More
N-nitroso N-(2,3-diclorofenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine |
| CAS | 2989508-28-1 |
| Fórmula molecular | C10H11Cl2N3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11Cl2N3O/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-4-6-15(13-16)7-5-14/h1-3H,4-7H2 |
| SMILES | ClC1=C(C=CC=C1N2CCN(N=O)CC2)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(2,3-Diclorofenil)-4-nitrosopiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 260.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.03 |