Learn More
Mirabegrón N-nitroso, TRC
Código de producto. 30425194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425194 10 mg 10 miligramos
30427876 100 mg 100 miligramos
30420257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN70356510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Mirabegron
CAS 3017159-61-1
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso Mirabegron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H23 N5 O3 S
Sinónimo (R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)(nitroso)amino)ethyl)phenyl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23N5O3S/c22-21-24-18(14-30-21)12-20(28)23-17-8-6-15(7-9-17)10-11-26(25-29)13-19(27)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,27H,10-13H2,(H2,22,24)(H,23,28)/t19-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(NC1=CC=C(CCN(C[C@H](O)C2=CC=CC=C2)N=O)C=C1)CC3=CSC(N)=N3
Nombre IUPAC (R)-2-(2-aminotiazol-4-il)-N-(4-(2-((2-hidroxi-2-feniletil)(nitroso)amino)etil)fenil)acetamida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 425.51
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.15