Learn More
Derivado de N-nitrosometilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [5-Chloro-2-(methylnitrosoamino)phenyl]phenylmethanone |
| CAS | 51145-18-7 |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [5-Chloro-2-(methylnitrosoamino)phenyl]phenylmethanone (ACI), Methanone, [5-chloro-2-(methylnitrosoamino)phenyl]phenyl- (9CI, ACI), N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methylnitrous amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClN2O2/c1-17(16-19)13-8-7-11(15)9-12(13)14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3 |
| SMILES | O=NN(C1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C=2C=CC=CC2)C |
| Nombre IUPAC | Amida de N-(2-benzoil-4-clorofenil)-N-metilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 274.7023 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0509 |