Learn More
N-nitroso lisinopril, TRC
Código de producto. 30481980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30481980 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30481980 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46899325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Lisinopril
CAS 519175-80-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H30 N4 O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo N-Nitrosolisinopril, L-Proline, N2-[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-N2-nitroso-L-lysyl- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30N4O6/c22-13-5-4-9-16(19(26)24-14-6-10-17(24)20(27)28)25(23-31)18(21(29)30)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)(H,29,30)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMILES NCCCC[C@H](N(N=O)[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxi-3-fenilpropil]-nitrosoamino]hexanoil]pirrolidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 434.486
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.217
Porcentaje de pureza >95