Learn More
N-nitroso labetalol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Labetalol |
| CAS | 2820170-74-7 |
| Fórmula molecular | C19 H23 N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenyl-propyl)-nitroso-amino]ethyl]benzamide, N-Nitroso Labetalol, 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)nitrosoamino]ethyl]benzamide, Benzamide','2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)nitrosoamino]ethyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N3O4/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)22(21-26)12-18(24)15-9-10-17(23)16(11-15)19(20)25/h2-6,9-11,13,18,23-24H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,25) |
| SMILES | O=NN(C(CCC1=CC=CC=C1)C)CC(C2=CC=C(C(C(N)=O)=C2)O)O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[nitroso(4-fenilbutan-2-il)amino]etil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 357.4036 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1689 |