Learn More
N-Nitroso-L-prolina, TRC
Código de producto. 30005175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005175 50 mg 50 miligramos
17909634 5 mg 5 miligramos
17997724 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN54545050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7519-36-0
Fórmula molecular C5 H8 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 144.13
Sinónimo L-Proline, 1-nitroso- (6CI, 7CI, 9CI, ACI), 1-Nitroso-L-proline (ACI), Proline, 1-nitroso-, L- (8CI), N-Nitroso-L-proline, N-Nitrosoproline, NSC 109545, (2S)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid
Nombre IUPAC (2S)-1-nitrosovirrolidina-2-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCN1N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-L-proline
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0535
Porcentaje de pureza >95%