Learn More
Ácido N-nitroso-L-azetidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-L-azetidine-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 30248-47-6 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O3/c7-4(8)3-1-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCN1N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-nitrosoazetidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0378 |