Learn More
N-Nitroso Iminostilbene, TRC
Código de producto. 30135217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135217 25 mg 25 miligramos
30133694 10 mg 10 miligramos
30008904 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52810025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38652-29-8
Fórmula molecular C14H10N2O
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo 5-Nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine;
Nombre IUPAC 11-nitrosobenzo[b][1]benzazepina
SMILES O=NN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Iminostilbene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0793