Learn More
N-Nitroso Hidroclorotiazida, TRC
Código de producto. 30003740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003740 250 mg 250 miligramos
17953195 25 mg 25 miligramos
17910915 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN542055250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63779-86-2
Fórmula molecular C7 H7 Cl N4 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 326.737
Sinónimo 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Nombre IUPAC 6-cloro-4-nitroso-1,1-dixo-2,3-dihidro-1λ^{6},2,4-benzodiazina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.955
Porcentaje de pureza >95%