Learn More
N-Nitroso Guvacolina, TRC
Código de producto. 30470600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30470600 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30470600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52762510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosoguvacoline
CAS 55557-02-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H10 N2 O3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O3/c1-12-7(10)6-3-2-4-9(5-6)8-11/h3H,2,4-5H2,1H3
SMILES COC(=O)C1=CCCN(C1)N=O
Nombre IUPAC 1-nitroso-3,6-dihidro-2H-piridina-5-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 170.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0691
Porcentaje de pureza >95