Learn More
N-Nitroso Guvacolina-d4 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Guvacoline-d4 (major) |
| CAS | 1330277-21-8 |
| Fórmula molecular | C7H6D4N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2,5,6-Tetrahydro-1-nitroso-3-pyridinecarboxylic Acid-d4 Methyl Ester, Nitrosoguvacoline-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O3/c1-12-7(10)6-3-2-4-9(5-6)8-11/h3H,2,4-5H2,1H3/i2D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CN(N=O)C([2H])([2H])C(=C1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3,3,6,6-tetradeuterio-1-nitroso-2H-piridina-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0942 |