Learn More
N-Nitroso Furosemida (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Furosemide |
| CAS | 2708280-93-5 |
| Fórmula molecular | C12H10ClN3O6S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-2-((furan-2-ylmethyl)(nitroso)amino)-5-sulfamoylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClN3O6S/c13-9-5-10(16(15-19)6-7-2-1-3-22-7)8(12(17)18)4-11(9)23(14,20)21/h1-5H,6H2,(H,17,18)(H2,14,20,21) |
| SMILES | ClC1=C(S(N)(=O)=O)C=C(C(O)=O)C(N(N=O)CC2=CC=CO2)=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-2-((furan-2-ilmetil)(nitroso)amino)-5-sulfamoilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 359.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359 |