Learn More
N-Nitroso Fluoxetina, TRC
Código de producto. 17992755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992755 250 mg 250 miligramos
17921445 500 mg 500 miligramos
17942205 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN171730250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150494-06-7
Fórmula molecular C17 H17 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 338.3243
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, N-Methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, N-Nitroso Fluoxetine, N-Nitrosofluoxetine
Nombre IUPAC Amida nitrosa N-metil-N-[3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propil]amida nitrosa
SMILES CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosofluoxetine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-22(21-23)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)24-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16H,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1242
Porcentaje de pureza >95%