Learn More
N-Nitroso Fluoxetina, TRC
Código de producto. 17921445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921445 500 mg 500 miligramos
17942205 50 mg 50 miligramos
17992755 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17921445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN171730500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150494-06-7
Fórmula molecular C17 H17 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 338.3243
Sinónimo Benzenepropanamine, N-methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, N-Methyl-N-nitroso-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine, N-Nitroso Fluoxetine, N-Nitrosofluoxetine
Nombre IUPAC Amida nitrosa N-metil-N-[3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propil]amida nitrosa
SMILES CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)N=O
Spécification
Nombre del producto químico o material N-Nitrosofluoxetine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-22(21-23)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)24-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16H,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1242
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.