Learn More
N-nitroso-etil-isopropilamina D5 (etil D5), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315854 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315854 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA15605110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5)
CAS 2975202-10-7
Fórmula molecular C5 2H5 H7 N2 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C(C)C
Nombre IUPAC N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-N-propan-2-ilnitroso amida
Peso molecular (g/mol) 121.1924
Formula Weight (peso de la fórmula) 121,1263 g/mol