Learn More
N-nitroso-diterbutilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-ditertbutylamine |
| CAS | 63819-70-5 |
| Fórmula molecular | C8H18N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(1,1-Dimethylethyl)-2-methyl-N-nitroso-2-propanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2,3)10(9-11)8(4,5)6/h1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)N(N=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-ditert-butilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 158.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1419 |