Learn More
N-nitroso-difenilamina D10, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodiphenylamine-d10 |
| CAS | 42952-91-0 |
| Fórmula molecular | C12 2H10 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzen-d5-amine, N-nitroso-N-(phenyl-d5)- (9CI), N-Nitroso-diphenylamine D10, N-Nitroso-bis(pentadeuteriophenyl)amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(N=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 208.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1421 g/mol |