Learn More
N-nitroso-dimetilamina D6 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodi-N-methylamine-d6 |
| CAS | 17829-05-9 |
| Disolvente o matriz | Acetone |
| Fórmula molecular | C2 D6 N2 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Di(methyl-d3)amine, N-nitroso- (8CI), Dimethylnitrosamine-d6, N-Nitrosodimethylamine-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(trideuteriometil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 80.12 |
| Show More |