Learn More
N-nitroso-di-N-hexilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodi-n-hexylamine |
| CAS | 6949-28-6 |
| Fórmula molecular | C12 H26 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Hexanamine, N-hexyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Dihexylamine, N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Hexyl-N-nitroso-1-hexanamine (ACI), Di-n-Hexylnitrosamine, Dihexylnitrosamine, Dihexylnitrosoamine, N-Nitrosodi-n-hexylamine, N-Nitrosodihexylamine, NSC 18800, 1-Hexanamine, N-hexyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Dihexylamine, N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Hexyl-N-nitroso-1-hexanamine (ACI), Di-n-Hexylnitrosamine, Dihexylnitrosamine, Dihexylnitrosoamine, N-Nitrosodi-n-hexylamine, N-Nitrosodihexylamine, NSC 18800 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H26N2O/c1-3-5-7-9-11-14(13-15)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCN(CCCCCC)N=O |
| Nombre IUPAC | Amida N,N-dihexilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 214.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.2045 |