Learn More
N-nitroso-di-n-hexilamina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosodi-n-hexylamine |
| CAS | 6949-28-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitrosodi-n-hexylamine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C12 H26 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H26N2O/c1-3-5-7-9-11-14(13-15)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCN(CCCCCC)N=O |
| Nombre IUPAC | Amida N,N-dihexilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 214.35 |
| Mostrar más |