Learn More
N-Nitroso-di-n-butilamina, TRC
Código de producto. 30136340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136340 5 g 5 g
18053920 100 mg 100 miligramos
17979619 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5255355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-16-3
Fórmula molecular C8 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 158.24
Sinónimo 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
Nombre IUPAC amida N,N-dibutilnitrosa
SMILES CCCCN(CCCC)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-di-n-butylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1419
Porcentaje de pureza >95%