Learn More
N-nitroso-di-n-butilamina-d18, TRC
Código de producto. 30480552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480552 5 mg 5 miligramos
30471815 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5255375MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-di-n-butylamine d18
CAS 1219798-82-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C8 2H18 N2 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-Nitroso-di-n-butylamine D18
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 176.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.2549
Porcentaje de pureza >95