Learn More
N-Nitroso-di-n-butilamina-d18 (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 17997629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
17997629 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17997629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT94681X1ML
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-di-n-butylamine d18
CAS 1219798-82-9
Fórmula molecular C8 2H18 N2 O
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo N-Nitroso-di-n-butylamine D18
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-no adeuteriobutilo)
Peso molecular (g/mol) 176.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.2549
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Nitroso-di-n-butylamine d18 1 mg/mL