Learn More
N-Nitroso desmetildifenhidramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Desmethyldiphenhydramine |
| CAS | 55855-43-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso-N-Desmethyl Diphenhydramine, Ethanamine','2-(diphenylmethoxy)-N-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), 2-(Diphenylmethoxy)-N-methyl-N-nitrosoethanamine (ACI), N-Nitroso-N-desmethyldiphenhydramine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-18(17-19)12-13-20-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16H,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)N=O |
| Nombre IUPAC | Amida de N-(2-benzhidriloxietilo)-N-metilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 270.326 |
| Mostrar más |