Learn More
Factor A de N-nitroso desmetilespinosina, TRC
Código de producto. 30427332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427332 25 mg 25 miligramos
30426176 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN70359525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Desmethyl-spinosyn Factor A
CAS 252575-85-2
Fórmula molecular C40H62N2O11
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1H-as-Indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione','2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-13-[[(2R,5S,6R)-tetrahydro-6-methyl-5-(methylnitrosoamino)-2H-pyran-2-yl]oxy]-','(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)- (9CI','ACI), (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-Deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-13-[[(2R,5S,6R)-tetrahydro-6-methyl-5-(methylnitrosoamino)-2H-pyran-2-yl]oxy]-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C40H62N2O11/c1-9-25-11-10-12-33(53-35-16-15-32(22(3)49-35)42(5)41-45)21(2)36(44)31-19-29-27(30(31)20-34(43)51-25)14-13-24-17-26(18-28(24)29)52-40-39(48-8)38(47-7)37(46-6)23(4)50-40/h13-14,19,21-30,32-33,35,37-40H,9-12,15-18,20H2,1-8H3/t21-,22-,23-,24?,25+,26-,27?,28?,29?,30?,32+,33+,35+,37-,38+,39+,40-/m1/s1
SMILES O=C([C@@H]([C@H](CCC[C@@H](O1)CC)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H](CC2)N(C)N=O)C)C)C3=CC(C(C=CC4C5)C3CC1=O)C4C[C@@H]5O[C@@H]6[C@@H](OC)[C@@H](OC)[C@H](OC)[C@@H](C)O6
Nombre IUPAC N-((2R,3S,6R)-6-(((2R,9S,13S,14R)-9-etil-14-metil-7,15-dioxo-2-(((2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trimetoxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahidro-1H-as-indaceno[3,2-d][1]oxaciclododecin-13-il)oxi)-2-metiltetrahidro-2H-piran-3-il)-N-metilnitroso amida
Peso molecular (g/mol) 746.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 746.44