Learn More
N-Nitroso Desloratadine, TRC
Código de producto. 30483359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30483359 50 mg
30468466 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483359 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52537050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-22-6
Fórmula molecular C19 H18 Cl N3 O
Peso molecular (g/mol) 339.8187
Sinónimo 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
Nombre IUPAC 8-cloro-11-(1-nitrosopiperidina-4-ilideno)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1138
Porcentaje de pureza >95%