Learn More
N-Nitroso Desloratadine-d4, TRC
Código de producto. 30477716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477716 25 mg -
30469731 5 mg -
30465552 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52537225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2733579-31-0
Fórmula molecular C19H14D4ClN3O
Peso molecular (g/mol) 343.85
Sinónimo 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-d4
Nombre IUPAC 8-cloro-11-(1-nitrosopiperidina-4-ilideno-2,2,6,6-d4)-6,11-dihidro-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina
SMILES O=NN(C([2H])([2H])C/1)C([2H])([2H])CC1=C2C3=C(C=CC=N3)CCC4=C/2C=CC(Cl)=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Desloratadine-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2/i10D2,11D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.14
Porcentaje de pureza >95%