Learn More
N-nitroso desbutil bupivacaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Desbutyl Bupivacaina |
| CAS | 3035512-94-5 |
| Fórmula molecular | C14H19N3O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3O2/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)15-14(18)12-8-3-4-9-17(12)16-19/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,15,18) |
| SMILES | O=NN1CCCCC1C(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O |
| Nombre IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-1-nitrosopiperidina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 261.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.15 |