Learn More
Clozapina N-nitroso, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Clozapine |
| CAS | 156632-03-0 |
| Fórmula molecular | C18H18ClN5O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine','8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-nitroso- (9CI','ACI), 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-nitroso-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine (ACI), N-Nitroso Clozapine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18ClN5O/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-16(14)24(21-25)17-7-6-13(19)12-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3 |
| SMILES | O=NN1C2=CC=C(Cl)C=C2N=C(N3CCN(C)CC3)C4=CC=CC=C14 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-11-(4-metilpiperazin-1-il)-5-nitroso-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 355.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.12 |