Learn More
N-Nitroso Cilazapril, TRC
Código de producto. 30138109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138109 250 mg 250 miligramos
30137417 500 mg 500 miligramos
30006580 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138109 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN105740250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1053740-92-3
Fórmula molecular C22H30N4O6
Peso molecular (g/mol) 446.5
Sinónimo (1S,9S)-9-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]nitrosoamino]octahydro-10-oxo-6H-pyridazino[1,2-a][1,2]diazepine-1-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (4S,7S)-7-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]-nitrosoamino-6-oxo-1,2,3,4,7,8,9,10-octahidropiriidazino[1,2-a]diazepina-4-carboxílico
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N(N=O)[C@H]2CCCN3CCC[C@H](N3C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Cilazapril
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N4O6/c1-2-32-22(30)19(13-12-16-8-4-3-5-9-16)25(23-31)17-10-6-14-24-15-7-11-18(21(28)29)26(24)20(17)27/h3-5,8-9,17-19H,2,6-7,10-15H2,1H3,(H,28,29)/t17-,18-,19-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2165