Learn More
N-nitroso-bisoprolol, TRC
Código de producto. 30473051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30473051 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30473051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN31204050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-bisoprolol
CAS 2820170-76-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18H30N2O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-Nitroso Bisoprolol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30N2O5/c1-14(2)20(19-22)11-17(21)13-25-18-7-5-16(6-8-18)12-23-9-10-24-15(3)4/h5-8,14-15,17,21H,9-13H2,1-4H3
SMILES O=NN(CC(O)COC1=CC=C(C=C1)COCCOC(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC N-(2-hidroxi-3-(4-((2-isopropoxietoxi)metil)fenoxi)propil)-N-isopropilnitroso amida
Peso molecular (g/mol) 354.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.22
Porcentaje de pureza >95