Learn More
N-Nitroso Betahistine, TRC
Código de producto. 17964995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964995 250 mg 250 miligramos
17964285 50 mg 50 miligramos
17945085 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN869450250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32635-81-7
Fórmula molecular C8 H11 N3 O
Peso molecular (g/mol) 165.192
Sinónimo N-Methyl-N-nitroso-2-pyridineethanamine, N-Methyl-N-(2-(pyridin-2-yl)ethyl)nitrous amide
Nombre IUPAC Amida nitrosa N-metil-N-[2-(2-piridil)etil]
SMILES CN(CCc1ccccn1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Betahistine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O/c1-11(10-12)7-5-8-4-2-3-6-9-8/h2-4,6H,5,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0902
Porcentaje de pureza >95%