Learn More
N-nitroso acetanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Acetanilide |
| CAS | 938-81-8 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso-N-phenylacetamide, NSC 95272 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-7(11)10(9-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)N(N=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-nitroso-N-fenilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 164.161 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.059 |