Learn More
N-Nitroso-4-piperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-4-piperidone |
| CAS | 55556-91-7 |
| Fórmula molecular | C5H8N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Nitroso-4-piperidinone, 4-Keto-N-Nitrosopiperidine, N-Nitroso-4-piperidinone;N-Nitroso-4-piperidone, Nitroso-4-piperidone |
| SMILES | O=NN1CCC(=O)CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 128.13 |