Learn More
N-Nitroso-3-pirrolidinol, TRC
Código de producto. 30480816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480816 10 mg
30480316 25 mg
30478332 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50101010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56222-35-6
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo 1-Nitroso-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-nitrosopyrrolidine, 3-Hydroxy-N-nitrosopyrrolidine, N-Nitroso-3-hydroxypyrrolidine
Nombre IUPAC 1-nitrosovirrolidina-3-ol
SMILES OC1CCN(C1)N=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-3-pyrrolidinol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O2/c7-4-1-2-6(3-4)5-8/h4,7H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0586