Learn More
N-Nitroso-3-pirrolidinol, TRC
Código de producto. 30480316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30480316 25 mg
30480816 10 mg
30478332 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN50101025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56222-35-6
Fórmula molecular C4H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo 1-Nitroso-3-pyrrolidinol, 3-Hydroxy-1-nitrosopyrrolidine, 3-Hydroxy-N-nitrosopyrrolidine, N-Nitroso-3-hydroxypyrrolidine
Nombre IUPAC 1-nitrosovirrolidina-3-ol
SMILES OC1CCN(C1)N=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-3-pyrrolidinol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O2/c7-4-1-2-6(3-4)5-8/h4,7H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0586
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.