Learn More
N-Nitroso-2-metiltiazolidina 4-Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30133948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133948 250 mg 250 miligramos
17970565 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN529970250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103659-08-1
Fórmula molecular C5 H8 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 176.19
Sinónimo 2-Methyl-3-nitroso-4-thiazolidinecarboxylic acid (ACI), 2-Methyl-3-nitroso-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-Methyl-N-nitrosothiazolidine-4-carboxylic acid, N-Nitroso-2-methylthiazolidine 4-carboxylic acid
Nombre IUPAC 2-metil-3-nitroso-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
SMILES O=NN1C(SCC1C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-2-methylthiazolidine 4-Carboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O3S/c1-3-7(6-10)4(2-11-3)5(8)9/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0256