Learn More
N-Nitroso(2-hidroxietil)glicina, TRC
Código de producto. 30137044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137044 100 mg 100 miligramos
30011449 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN528400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80556-89-4
Fórmula molecular C4H8N2O4
Peso molecular (g/mol) 148.12
Sinónimo Acetic acid, 2-[(2-hydroxyethyl)nitrosoamino]- (ACI), 2-[(2-Hydroxyethyl)nitrosoamino]acetic acid (ACI), Glycine, N-(2-hydroxyethyl)-N-nitroso- (7CI, 9CI), N-(2-Hydroxyethyl)-N-carboxymethylnitrosamine, N-Nitroso(2-hydroxyethyl)glycine, N-(2-Hydroxyethyl)-N-nitrosoglycine
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[2-hidroxietil(nitroso)amino]acético
SMILES OCCN(CC(=O)O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso(2-hydroxyethyl)glycine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O4/c7-2-1-6(5-10)3-4(8)9/h7H,1-3H2,(H,8,9)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0484