Learn More
N-Nitroso-1-(2-metoxifenil)piperazina, TRC
Código de producto. 30424798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424798 500 mg -
30427426 250 mg -
30414259 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN754470500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2219339-64-5
Fórmula molecular C11H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 221.26
Sinónimo 1-(2-Methoxyphenyl)-4-nitroso-piperazine
Nombre IUPAC 1-(2-metaxifenil)-4-nitrosopiperazina
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CC2)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-1-(2-methoxyphenyl)piperazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N3O2/c1-16-11-5-3-2-4-10(11)13-6-8-14(12-15)9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1164