Learn More
Éster metílico del ácido N-nitro-N'-[(tetrahidro-3-furanil)metil]carbamimidotioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]carbamimidothioic Acid Methyl Ester |
| CAS | 184848-82-6 |
| Fórmula molecular | C7H13N3O3S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-14-7(9-10(11)12)8-4-6-2-3-13-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | O=N(N/C(SC)=N/CC1COCC1)=O |
| Nombre IUPAC | (Z)-N-nitro-N'-((tetrahidrofuran-3-il)metil)carbamimidotioato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.07 |