Learn More
N-Nitro-Alfa-[2-(Metilamino)etil]Alcohol Bencílico, TRC
Código de producto. 30179261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179261 250 mg 250 miligramos
30179309 100 mg 100 miligramos
30178923 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN501015250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2659259-65-9
Fórmula molecular C10H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)-N-methylnitrous Amide
Nombre IUPAC N-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-N-amida metilnitrosa
SMILES CN(CCC(C1=CC=CC=C1)O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitro-alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O2/c1-12(11-14)8-7-10(13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,13H,7-8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.11