Learn More
N-nitro-1H-imidazol-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitro-1H-imidazol-2-amine |
| CAS | 123342-91-6 |
| Fórmula molecular | C3H4N4O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(1H-Imidazol-2-yl)nitramide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N4O2/c8-7(9)6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6) |
| SMILES | O=N(NC1=NC=CN1)=O |
| Nombre IUPAC | N-(1H-imidazol-2-il)nitramida |
| Peso molecular (g/mol) | 128.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.03 |