Learn More
N-Nitro-1,2,3,4-tetradehidro Argatroban, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitro-1,2,3,4-tetradehydroargatroban |
| CAS | 74874-10-5 |
| Fórmula molecular | C23 H31 N7 O7 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Piperidinecarboxylic acid','1-[(2S)-5-[[imino(nitroamino)methyl]amino]-2-[[(3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-','(2R,4R)-, 2-Piperidinecarboxylic acid','1-[5-[[imino(nitroamino)methyl]amino]-2-[[(3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]-1-oxopentyl]-4-methyl-','[2R-[1(S*),2α,4β]]-, N-Nitro-1,2,3,4-tetradehydro Argatroban, (2R,4R)-1-[N8-Nitro- N2-(3-methylquinoline-8-sulfonyl)-L-arginyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid, N-Nitro-1,2,3,4-tetradehydroargatroban, Argatroban Compound A, Argatroban Compound G, Argatroban Compound I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31N7O7S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(32)33)21(31)17(6-4-9-25-23(24)27-30(34)35)28-38(36,37)19-7-3-5-16-11-15(2)13-26-20(16)19/h3,5,7,11,13-14,17-18,28H,4,6,8-10,12H2,1-2H3,(H,32,33)(H3,24,25,27)/t14-,17+,18-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(=O)O)C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[N+](=O)[O-])NS(=O)(=O)c2cccc3cc(C)cnc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,4R)-4-metil-1-[(2S)-2-[(3-metilquinolin-8-il)sulfonilamino]-5-[(N-nitrocarbamimidoil)amino]pentanoil]piperidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 549.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 549.2006 |