Learn More
N-(NBD-aminohexanoil) D-eritro-esfingosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(NBD-Aminohexanoyl)-D-erythro-sphingosine |
| CAS | 94885-02-6 |
| Fórmula molecular | C30 H49 N5 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCNc1ccc(c2nonc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(E,2S,3S)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]-6-[(4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-il)amino]hexanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 575.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 575.3683 |