Learn More
N,N'-Tiodiftalimida (>90%), TRC
Código de producto. 30474790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30474790 1 g
30473412 500 mg
30482049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5974001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7764-29-6
Fórmula molecular C16 H8 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 324.31
Sinónimo 2,2'-thiobis(isoindoline-1,3-dione), N,N'-thiodi Phthalimide, 2,2'-Thiobis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], N,N'-Thiobisphthalimide
Nombre IUPAC 2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)sulfaniliisoindol-1,3-dión
SMILES O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Thiodiphthalimide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H8N2O4S/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13)23-18-15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0205