Learn More
N-n-Tetradeciilmetilamina, TRC
Código de producto. 30420586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420586 25 mg
30423508 250 mg
30414702 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29263025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29369-63-9
Fórmula molecular C15H33N
Peso molecular (g/mol) 227.43
Sinónimo n-Tetradecylmethylamine, N-Methyltetradecanamine, N-Methyltetradecylamine, N-Methyltetradecylamine, N-Methyl-1-tetradecanamine
Nombre IUPAC N-metiltradecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-n-Tetradecylmethylamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H33N/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-2/h16H,3-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.2613