Learn More
N-(n-Propil)tiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388255 1 g 1 g
11398255 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10149.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 927-67-3 | C4H10N2S | 118.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-67-3
Fórmula molecular C4H10N2S
Peso molecular (g/mol) 118.20
Número MDL MFCD00041195
Clave InChI UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propylthiourea, 1-propyl-2-thiourea, 1-propylthiourea, propyl-2-thiourea, thiourea, propyl, thiourea, n-propyl, propyl isothiourea, thiourea,n-propyl, n-n-propyl thiourea, n-prop-2-en-1-ylthioformamide
PubChem CID 1615208
Nombre IUPAC propiltiourea
SMILES CCCNC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Propyl)thiourea
Punto de fusión 109°C to 112°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 1743064
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 98%