Learn More
N-(n-Nonil)desoxinojirimicina, TRC
Código de producto. 30481775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30481775 25 mg
30474886 10 mg
30476678 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN65030025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81117-35-3
Fórmula molecular C15 H31 N O4
Peso molecular (g/mol) 289.41
Sinónimo N-Nonyldeoxynojirimycin
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-2-(hidroximetil)-1-nonilpiperidina-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Nonyl)deoxynojirimycin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.2253