Learn More
N-(n-nonil)desoxigalactonojirimicina, TRC
Código de producto. 30482257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30482257 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30482257 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6499005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(n-Nonyl)deoxygalactonojirimycin
CAS 223771-83-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H31 N O4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14+,15-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-(hidroximetil)-1-nonilpiperidina-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 289.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.2253
Porcentaje de pureza >95