Learn More
N-(n-nonil)desoxigalactonojirimicina, TRC
Código de producto. 30471221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30471221 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30471221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64990010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-(n-Nonyl)deoxygalactonojirimycin
CAS 223771-83-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H31 N O4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14+,15-/m1/s1
SMILES CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-(hidroximetil)-1-nonilpiperidina-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 289.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.2253
Porcentaje de pureza >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.